Amonio cloruro 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ammonium muriate, Salmiac
123340010
123340250
123340050
123340251
ACRO123340010EA
61.1
EUR
ACRO123340010
ACRO123340250
ACRO123340050
ACRO123340251
Amonio cloruro 99+%, puro
Amonio cloruro
Formula:
NH₄Cl MW: 53.49 g/mol Pto. de fusión: 340 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011420 Núm. CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Índice Merck: 13,00510 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % |