Amonio cloruro ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 12125-02-9
Molecular Formula: NH4Cl
Formula Weight: 53.49
Physical Form: Powder
Density: ≈1.53
Refractive Index: 1.642
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 340° subl.
Merck Reference: 14,509
MDL No.: MFCD00011420
Formula:
NH₄Cl Pto. de fusión: 340 °C (subl.) Densidad: 1,53 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011420 Núm. CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Índice Merck: 14,509 |