Amonio cloruro ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ammonium muriate, Salmiac
40193.A1
40193.A7
40193.A1EA
76.4
EUR
40193.A1
40193.A7
Amonio cloruro ≥99.5% ACS
Amonio cloruro
Purity: 99.5% min
CAS No.: 12125-02-9
Molecular Formula: NH4Cl
Formula Weight: 53.49
Physical Form: Crystalline
Density: ≈1.53
Refractive Index: 1.642
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 340° subl.
Merck Reference: 14,509
MDL No.: MFCD00011420
Formula:
NH₄Cl Pto. de fusión: 340 °C (subl.) Densidad: 1,53 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011420 Núm. CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Índice Merck: 14,509 |