Amonio cloruro 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ammonium muriate, Salmiac
A15000.0B
A15000.0I
A15000.30
A15000.36
A15000.0BEA
56
EUR
A15000.0B
A15000.0I
A15000.30
A15000.36
Amonio cloruro 98
Amonio cloruro
Purity: 98+%
CAS No.: 12125-02-9
Molecular Formula: H4ClN
Formula Weight: 53.49
Refractive Index: 1.642
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 4371014
Merck Reference: 14,509
MDL No.: MFCD00011420
Formula:
NH₄Cl MW: 53.49 g/mol Pto. de fusión: 340 °C (subl.) Densidad: 1.53 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011420 Núm. CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 Índice Merck: 13,00510 |