Amonio cloruro 99,995, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ammonium muriate, Salmiac
MQ100
1.01143.0050 1.01143.0500
1.01143.0050EA 237 EUR
1.01143.0050 1.01143.0500
Amonio cloruro 99,995, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Amonio cloruro
Formula: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Pto. de fusión: 335 (subl., lit.)
Densidad: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Índice Merck: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (metallic) ≥ 99.995 %
Al (Aluminium) ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium) ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper) ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron) ≤ 0.10 ppm
K (Potassium) ≤ 5.00 ppm
Li (Lithium) ≤ 0.10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese) ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium) ≤ 1.0 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium) ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium) ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc) ≤ 0.010 ppm