Amonio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ammonium muriate, Salmiac
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01145.0500 1.01145.1000 1.01145.5000 1.01145.9050 1.01145.9025
1.01145.0500EA 35.94 EUR
1.01145.0500 1.01145.1000 1.01145.5000 1.01145.9050 1.01145.9025
Amonio cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Amonio cloruro
Formula: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Pto. de fusión: 335
Densidad: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Índice Merck: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 372 g/l (20 °C)
Melting Point 335 °C (sublimed)
Molar Mass 53.49 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 1.3 hPa (30 °C)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 5.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C