Amonio cloruro ≥98%, cristalizado, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
21224.368EA 127 EUR
21224.368
Amonio cloruro ≥98%, cristalizado, TECHNICAL
Amonio cloruro
Formula: NH₄Cl
MW: 53,49 g/mol
Pto. de fusión: 335 °C
Densidad: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
IR: 01-2119487950-27
Índice Merck: 13,00510
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/71/16640571.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %