Amonio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
21235.297EA
45.7
EUR
21235.297
21235.366
21235.468
Amonio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Amonio cloruro
Formula:
NH₄Cl Pto. de fusión: 335 °C Densidad: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011420 Núm. CAS: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 IR: 01-2119487950-27 Índice Merck: 13,00510 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza | Min. 99 % |
Metales pesados (como Pb) | Max. 10 ppm |
Residuo de ignición (SO4) | Max. 0.9 % |
SO4 (Sulfato) | Max. 100 ppm |
Fe (Hierro) | Max. 10 ppm |