Amonio carbonato para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonato de amonio
196650010 196655000 196651000 196650025
ACRO196650010EA 98.8 EUR
ACRO196650010 ACRO196655000 ACRO196651000 ACRO196650025
Amonio carbonato para análisis
Amonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Pto. de fusión: 58 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Índice Merck: 13,00508
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration with HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm