Amonio carbonato, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonato de amonio
390290010 390290025
ACRO390290010EA 52.3 EUR
ACRO390290010 ACRO390290025
Amonio carbonato, extra puro
Amonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
Pto. de fusión: 58 °C (desc.)
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Índice Merck: 13,00508
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤100 ppm
Titration with HCl ≥30.5 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm