Amonio carbonato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonato de amonio
401130010 401130250 401130025
ACRO401130010EA 150 EUR
ACRO401130010 ACRO401130250 ACRO401130025
Amonio carbonato ACS
Amonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Pto. de fusión: 58 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Índice Merck: 13,00508
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration excess HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %