Amonio carbonato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Carbonato de amonio
12980.09
12980.18
12980.30
12980.09EA
33.6
EUR
12980.09
12980.18
12980.30
Amonio carbonato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Amonio carbonato
Purity: 99.999%
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Formula:
(NH₄)₂CO₃ Pto. de fusión: 60 °C (subl.) Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010890 Núm. CAS: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Índice Merck: 14,508 |