Amonio carbonato (∼30% NH₃ )
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Carbonato de amonio
A13955.0B A13955.0I
A13955.0BEA 40.6 EUR
A13955.0B A13955.0I
Amonio carbonato (∼30% NH₃ )
Amonio carbonato
CAS No.: 506-87-6 Molecular Formula: CH8N2O3 Formula Weight: 96.09 Odour: Ammonia-like Melting Point: 60° subl. Beilstein Reference: 3627235 Merck Reference: 14,508 MDL No.: MFCD00010890
Formula: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C (subl.)
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Índice Merck: 13,00508