Amonio carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Carbonato de amonio
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59504.0250 1.59504.1000
1.59504.0250EA 44.2 EUR
1.59504.0250 1.59504.1000
Amonio carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
MW: 96,09 g/mol
Pto. de fusión: 58 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 10361-29-2
EINECS: 233-786-0
Índice Merck: 13,00508
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric, NH₃) ≥ 30.0 %
Identity passes test
Description white crystals
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfur compounds (as SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Non-volatile matter ≤ 0.01 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur. passes test