Amonio carbonato, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Carbonato de amonio
21217.295EA 90.8 EUR
21217.295 21217.260
Amonio carbonato, AnalaR NORMAPUR® zA
Amonio carbonato
Mezcla en proporciones aproximadamente equimolares de carbamato de amonio NH4CO2NH2 y de hidrogenocarbonato de amonio NH4HCO3
Formula: (NH₄)₂CO₃
MW: 96.09 g/mol
Pto. de fusión: 58
Densidad: 1.500 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010890
Núm. CAS: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Índice Merck: 13,00508
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm