Amonio hidrogenocarbonato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio bicarbonato
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 32.4 EUR
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Amonio hidrogenocarbonato 98%, puro
Amonio hidrogenocarbonato
Formula: NH₄HCO₃
MW: 79.06 g/mol
Pto. de fusión: 105 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012138
Núm. CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Índice Merck: 13,00497
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)