Amonio hidrogenocarbonato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Amonio bicarbonato
A18566.0E
A18566.36
A18566.0EEA
70.1
EUR
A18566.0E
A18566.36
Amonio hidrogenocarbonato ≥98%
Amonio hidrogenocarbonato
Purity: 98%
CAS No.: 1066-33-7
Molecular Formula: (NH4)HCO3
Formula Weight: 79.06
Odour: Like ammonia
Melting Point: ca 60° dec.
Beilstein Reference: 4329606
Merck Reference: 14,497
MDL No.: MFCD00012138
Formula:
NH₄HCO₃ MW: 79.06 g/mol Pto. de fusión: ∼ 60 °C (desc.) Densidad: 1.586 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012138 Núm. CAS: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Índice Merck: 13,00497 |