Amonio dicromato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
208815000 208811000 208810025
ACRO208815000EA 74 EUR
ACRO208815000 ACRO208811000 ACRO208810025
Amonio dicromato 99%
Amonio dicromato
Formula: (NH₄)₂Cr₂O₇
Pto. de fusión: 170 °C (desc.)
Densidad: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010879
Núm. CAS: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119661563-36-0000
Índice Merck: 13,00516
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Adhering crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm