Amonio dicromato ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
13444.36 13444.A3
13444.36EA 98.1 EUR
13444.36 13444.A3
Amonio dicromato ≥99.5% ACS
Amonio dicromato
Purity: 99.5% min CAS No.: 7789-09-5 Molecular Formula: (NH4)2Cr2O7 Formula Weight: 252.10 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,515 UN No.: 1439 MDL No.: MFCD00010879
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography, manufacturing of pigments
Formula: (NH₄)₂Cr₂O₇
MW: 252.06 g/mol
Pto. de fusión: 170 °C (desc.)
Densidad: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010879
Núm. CAS: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1 II
IR: 01-2119661563-36-0000
Índice Merck: 14,515