Amonio fluoruro 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
201841000 201845000 201840025
ACRO201841000EA 35.4 EUR
ACRO201841000 ACRO201845000 ACRO201840025
Amonio fluoruro 98+%, extra puro
Amonio fluoruro
Formula: NH₄F
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011423
Núm. CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00524
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 % (SO4)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
(NH4)HF2 ≤1 %