Amonio fluoruro 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
423290050 423295000 423290025
ACRO423290050EA 26 EUR
ACRO423290050 ACRO423295000 ACRO423290025
Amonio fluoruro 98+% ACS
Amonio fluoruro
Formula: NH₄F
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011423
Núm. CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00524
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %