Amonio fluoruro 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoroammonium
A16279.22 A16279.36
A16279.22EA 28.6 EUR
A16279.22 A16279.36
Amonio fluoruro 96%
Amonio fluoruro
Purity: 96% CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: FH4N Formula Weight: 37.04 Odour: Odourless Merck Reference: 14,522 MDL No.: MFCD00011423
Formula: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Pto. de fusión: 160
Densidad: 1.01
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011423
Núm. CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,522