Amonio fluoruro, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01164.0250
1.01164.1000
1.01164.9025
1.01164.0250EA
100
EUR
1.01164.0250
1.01164.1000
1.01164.9025
Amonio fluoruro, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Amonio fluoruro
Formula:
NH₄F Pto. de fusión: 160 °C Densidad: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011423 Núm. CAS: 12125-01-8 EINECS: 235-185-9 UN: 2505 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,00524 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 37.04 g/mol |
Bulk Density | 250 - 350 kg/m3 |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |