Amonio fluoruro ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
21252.263EA 106 EUR
21252.263 21252.460
Amonio fluoruro ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Amonio fluoruro
Formula: NH₄F
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011423
Núm. CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00524
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Ammonium hydrogen difluoride Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Water Max. 5 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Na (Sodium) Max. 80 ppm