Hexafluorogermanato (IV) de amonio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ammonium hexafluorogermanate
43179.14
43179.06
43179.14EA
273
EUR
43179.14
43179.06
Hexafluorogermanato (IV) de amonio ≥99.99% (metals basis)
Hexafluorogermanato (IV) de amonio
Purity: 99.99% min
CAS No.: 16962-47-3
Molecular Formula: H8F6GeN2
Formula Weight: 222.71
Physical Form: Crystalline
Density: 2.564
Appearance: White
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010880
Formula:
H₈F₆GeN₂ MW: 222.68 g/mol Pto. de fusión: 380 Densidad: 2.564 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010880 Núm. CAS: 16962-47-3 EINECS: 241-037-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III |