Amonio yoduro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio ioduro
206461000 206465000 206460025
ACRO206461000EA 84.1 EUR
ACRO206461000 ACRO206465000 ACRO206460025
Amonio yoduro 99+% para análisis
Amonio yoduro
Formula: NH₄I
MW: 144.94 g/mol
Pto. de fusión: 551 °C (subl.)
Densidad: 2.51 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011424
Núm. CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Índice Merck: 13,00531
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
Ash ≤0.05 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Chloride and Bromide ≤0.05 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm