Amonio yoduro ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 12027-06-4
Molecular Formula: NH4I
Formula Weight: 144.94
Physical Form: Granular
Density: 2.514
Refractive Index: 1.7031
Sensitivity: Light and Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 551° subl.
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, glycerol, methanol
Merck Reference: 14,529
MDL No.: MFCD00011424
Formula:
NH₄I Pto. de fusión: 551 °C (subl.) Densidad: 2,514 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011424 Núm. CAS: 12027-06-4 EINECS: 234-717-7 Índice Merck: 14,529 |