Amonio yoduro ≥99%, Puriss., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Amonio ioduro
03101-1KG 03101-6X1KG
03101-1KGEA 487 EUR
03101-1KG 03101-6X1KG
Amonio yoduro ≥99%, Puriss., Fluka™
Amonio yoduro
Formula: NH₄I
MW: 144.94 g/mol
Pto. de fusión: 551
Densidad: 2.510 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011424
Núm. CAS: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Índice Merck: 13,00531
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
Residue on ignition (as sulfate) Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 4.5 - 6.5
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride and bromide (as Cl) Max. 0.02 %
Iodate (IO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.01 %