Iodato de amonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ammonium Iodate, Iodic acid, ammonium salt
14531.18
14531.30
14531.18EA
67.1
EUR
14531.18
14531.30
Iodato de amonio ≥99%
Iodato de amonio
Purity: 99%
CAS No.: 13446-09-8
Molecular Formula: H4INO3
Formula Weight: 192.94
Physical Form: Crystalline
Density: 3.309
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 150°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00049684
Formula:
H₄INO₃ Pto. de fusión: 150 °C Densidad: 3,309 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049684 Núm. CAS: 13446-09-8 EINECS: 236-592-4 UN: 1479 ADR: 5.1,II |