di-Amonio hidrogenofosfato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
201825000 201822500 201820025
ACRO201825000EA 77.3 EUR
ACRO201825000 ACRO201822500 ACRO201820025
di-Amonio hidrogenofosfato 99+% para análisis
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formula: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C
Densidad: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
IR: 01-2119490974-22
Índice Merck: 13,00546
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
pH 7.9 to 8.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm