di-Amonio hidrogenofosfato ≥98.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11597.30
11597.A1
11597.30EA
43
EUR
11597.30
11597.A1
di-Amonio hidrogenofosfato ≥98.0% ACS
di-Amonio hidrogenofosfato
Purity: 98.0% min
CAS No.: 7783-28-0
Molecular Formula: (NH4)2HPO4
Formula Weight: 132.06
Physical Form: Crystalline
Density: 1.619
Appearance: White
Melting Point: 155° dec.
Merck Reference: 14,542
MDL No.: MFCD00010891
Formula:
(NH₄)₂HPO₄ Densidad: 1,619 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010891 Núm. CAS: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 IR: 01-2119490974-22 Índice Merck: 14,542 |