di-Amonio hidrogenofosfato ≥98% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
0569-1KGEA 233 EUR
0569-1KG 0569-2.5KG 0569-500G
di-Amonio hidrogenofosfato ≥98% ACS
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formula: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
IR: 01-2119490974-22
Índice Merck: 13,00546
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 7.7 – 8.1
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%