di-Amonio hidrogenofosfato ≥98% (by alkalimetry), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
30402-50KG 30402-1KG
30402-50KGEA 1900 EUR
30402-50KG 30402-1KG
di-Amonio hidrogenofosfato ≥98% (by alkalimetry), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formula: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
IR: 01-2119490974-22
Índice Merck: 13,00546
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 7.7 - 8.1
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %