di-Amonio hidrogenofosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01207.0500 1.01207.9050
1.01207.0500EA 85.1 EUR
1.01207.0500 1.01207.9050
di-Amonio hidrogenofosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
di-Amonio hidrogenofosfato
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010891
Núm. CAS: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
IR: 01-2119490974-22
Índice Merck: 13,00546
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 690 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.05 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.619 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 - 8.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)