Amonio dihidrogenofosfato 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
193701000 193705000 193700025
ACRO193701000EA 41.3 EUR
ACRO193701000 ACRO193705000 ACRO193700025
Amonio dihidrogenofosfato 99.9% (trace metals basis)
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Índice Merck: 13,00547
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %