Amonio dihidrogenofosfato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
423385000 423380025
ACRO423385000EA 50.6 EUR
ACRO423385000 ACRO423380025
Amonio dihidrogenofosfato 98+% ACS
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Índice Merck: 13,00547
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline solid
pH 3.8 to 4.4 (5 % at 25.0°C)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %