Amonio dihidrogenofosfato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
10633.14
10633.22
10633.14EA
135
EUR
10633.14
10633.22
Amonio dihidrogenofosfato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Amonio dihidrogenofosfato
Purity: 99.995%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: H6NO4P
Formula Weight: 115.03
Physical Form: Crystalline
Density: 1.803
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 190°
Merck Reference: 14,543
MDL No.: MFCD00003396
Formula:
NH₄H₂PO₄ Pto. de fusión: 190 °C Densidad: 1,803 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003396 Núm. CAS: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Índice Merck: 14,543 |