Amonio dihidrogenofosfato ≥98.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98.0% min
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: NH4H2PO4
Formula Weight: 115.03
Physical Form: Crystalline
Density: 1.803
Melting Point: 190°
Solubility: Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone
Merck Reference: 14,543
MDL No.: MFCD00003396
Preparation of baking powder with sodium bicarbonate, in fermentation
Formula:
NH₄H₂PO₄ Pto. de fusión: 190 °C Densidad: 1,803 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003396 Núm. CAS: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Índice Merck: 14,543 |