Amonio dihidrogenofosfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15283.0C
A15283.0E
A15283.36
A15283.0G
A15283.0CEA
393
EUR
A15283.0C
A15283.0E
A15283.36
A15283.0G
Amonio dihidrogenofosfato ≥98%
Amonio dihidrogenofosfato
Purity: 98%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: NH4H2PO4
Formula Weight: 115.03
Odour: Odourless
Melting Point: 198-204°
MDL No.: MFCD00003396
Formula:
NH₄H₂PO₄ Pto. de fusión: 198…204 °C Densidad: 1,803 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003396 Núm. CAS: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Índice Merck: 14,543 |