Amonio dihidrogenofosfato, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01124.1000 1.01124.9029
1.01124.1000EA 784 EUR
1.01124.1000 1.01124.9029
Amonio dihidrogenofosfato, SAFC®
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Índice Merck: 13,00547