Amonio dihidrogenofosfato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01440.0050EA 207 EUR
1.01440.0050
Amonio dihidrogenofosfato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Índice Merck: 13,00547
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 368 g/L (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m³
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm³ (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/L, H₂O, 20 °C)