Amonio dihidrogenofosfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
21305.290EA
85.7
EUR
21305.290
21305.260
Amonio dihidrogenofosfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis
Amonio dihidrogenofosfato
Formula:
NH₄H₂PO₄ Pto. de fusión: 190 °C Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003396 Núm. CAS: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 IR: 01-2119488166-29 Índice Merck: 13,00547 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99.0 % |
pH (2,3 %) | About 4.2 |
pH (25°C; 5 %) | 3.8 - 4.4 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |