Tiosulfato de amonio 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ammonium hyposulphite, Ammonium thiosulphate
A10190.0E A10190.22 A10190.36
A10190.0EEA 123 EUR
A10190.0E A10190.22 A10190.36
Tiosulfato de amonio 96%
Tiosulfato de amonio
Purity: 98+% CAS No.: 7783-18-8 Molecular Formula: (NH4)2S2O3 Formula Weight: 148.20 pH: 6.0-6.5 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00015965
Formula: H₈N₂O₃S₂
MW: 148.21 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 180 °C (desc.)
Densidad: 1.64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015965
Núm. CAS: 7783-18-8
EINECS: 231-982-0
Índice Merck: 14,562