Amonio peroxodisulfato (APS) 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
201530010 201530050 201531000
ACRO201530010EA 80.3 EUR
ACRO201530010 ACRO201530050 ACRO201531000
Amonio peroxodisulfato (APS) 98%, extra puro
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Pto. de fusión: 120 °C
Densidad: 1,98 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm