Amonio peroxodisulfato (APS) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
327081000 327085000
ACRO327081000EA 46.7 EUR
ACRO327081000 ACRO327085000
Amonio peroxodisulfato (APS) 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C (desc.)
Densidad: 1.98 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥99 %
Acidity ≤0.2 % (H2SO4)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm