Amonio peroxodisulfato (APS) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A10533.0B
A10533.0I
A10533.36
A10533.0BEA
33.5
EUR
A10533.0B
A10533.0I
A10533.36
Amonio peroxodisulfato (APS) ≥98%
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Purity: 98%
CAS No.: 7727-54-0
Molecular Formula: H8N2O8S2
Formula Weight: 228.19
Flash Point: None
Refractive Index: 1.50
Odour: Odourless
Melting Point: 120° dec.
Merck Reference: 14,541
UN No.: 1444
MDL No.: MFCD00003390
Formula:
(NH₄)₂S₂O₈ Pto. de fusión: 120 °C (desc.) Densidad: 1,982 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003390 Núm. CAS: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,541 |