Amonio peroxodisulfato (APS) ≥98% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
0486-100GEA 81.9 EUR
0486-100G 0486-25G
Amonio peroxodisulfato (APS) ≥98% ACS
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Pto. de fusión: 120
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride & Chlorate <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g