Amonio peroxodisulfato (APS), Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
1.01200.1000EA 87.7 EUR
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
Amonio peroxodisulfato (APS), Supelco®
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Pto. de fusión: 120
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM