Amonio peroxodisulfato (APS), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01201.0500 1.01201.1000 1.01201.5000 1.01201.9050 1.01201.9012
1.01201.0500EA 71.3 EUR
1.01201.0500 1.01201.1000 1.01201.5000 1.01201.9050 1.01201.9012
Amonio peroxodisulfato (APS), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Pto. de fusión: 120
Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 620 g/l (20 °C)
Melting Point 120 °C (decomposition)
Molar Mass 228.19 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer