Amonio peroxodisulfato (APS)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Ammonium persulphate

PRLS85112.360EA 0 EUR
PRLS85112.360
Amonio peroxodisulfato (APS)
Amonio peroxodisulfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228,2 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C
Densidad: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003390
Núm. CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,00545
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/39/16640639.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR